분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
ML-SA5 is a potent TRPML cation channel agonist that activates whole-endolysosomal TRPML1 (ML1) currents in DMD myoblasts at a higher potency than ML-SA1 (EC50 = 285 nM vs 10 μM). ML-SA5 ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-knockout, mice in vivo (2 or 5 mg/kg/day i.p.) by facilitating sarcolemma repair, thereby reducing skeletal and cardiac muscle damage with no apparent toxicity to the animals.
Potent TRPML1 cation channel agonist that ameliorates muscular dystrophy in mdx, but not ML1-KO, mice and with a higher potency than ML-SA1.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.