주요 문서
SML3322
Sigma-Aldrich
SGC-STK17B-1N
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-((6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio)acetic acid, 2-(6-(Benzo[b]thiophen-2-yl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylthio)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H10N2O2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
358.46
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
, White to very dark grey
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(CSC1=C2C=C(C3=CC4=CC=CC=C4S3)SC2=NC=N1)=O
InChI
1S/C16H10N2O2S3/c19-14(20)7-21-15-10-6-13(23-16(10)18-8-17-15)12-5-9-3-1-2-4-11(9)22-12/h1-6,8H,7H2,(H,19,20)
InChI key
RRIRDIKTUQVZCW-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Negative control for STK17B/DRAK2 inhibitor SGC-STK17B-1
SGC-STK17B-1N is a negative control for SGC-STK17B-1 a cell penetrant, potent and selective inhibitor of STK17B/DRAK2 kinase.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)