분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C=C1)N2C(SCC(C3=CC(O)=C(C=C3)O)=O)=NN=N2
InChI key
MVIWFFDPSPYDKQ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Inhibitor of CARP-1(CCAR1)-NEMO interaction that binds to CARP-1 and potentiates chemotherapeutic effects of DNA damaging agents
SNI-1 is an inhibitor of CARP-1(CCAR1)-NEMO (NF-κB essential modulator) interaction that binds to CARP-1. SNI-1 inhibits chemotherapy-dependent canonical NF-κB signaling and attenuates secretion of the pro-inflammatory cytokines TNFα, IL-1β, and IL-8. It potentiates chemotherapeutic effects of DNA damaging agents such as Cisplatin and Adriamycin (doxorubicin) in several cancer cell lines including human triple-negative breast cancer (TNBC).
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.