주요 문서
SML3212
Sigma-Aldrich
Eliglustat
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Genz 99067, N-[(1R,2R)-2-(2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)-2-hydroxy-1-(1-pyrrolidinylmethyl)ethyl]-octanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H36N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
404.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
N3(CCCC3)C[C@@H](NC(=O)CCCCCCC)[C@H](O)c1cc2c(cc1)OCCO2
InChI
1S/C23H36N2O4/c1-2-3-4-5-6-9-22(26)24-19(17-25-12-7-8-13-25)23(27)18-10-11-20-21(16-18)29-15-14-28-20/h10-11,16,19,23,27H,2-9,12-15,17H2,1H3,(H,24,26)/t19-,23-/m1/s1
InChI key
FJZZPCZKBUKGGU-AUSIDOKSSA-N
생화학적/생리학적 작용
Eliglustat is a potent and selctive glucosylceramide synthase inhibitor approved for treatment of type 1 Gaucher disease.
Glucosylceramide synthase inhibitor, used for treatment of type 1 Gaucher disease
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)