분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=S(C)(CCC#N)=O
InChI key
LQFRYKBDZNPJSW-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Dapansutrile is an orally active, specific and potent inhibitor of NLRP3 inflammasome activation that decreases IL-1β and IL-18 release. Dapansutrile exhibits no effect on NLRC4 and AIM2 inflammasomes activation. It appears that Dapansutrile directly interact with NLRP3. It does not show hematological, or organ toxicities in humans at oral doses up to 1,000 mg/day
orally active, specific and potent inhibitor of NLRP3 inflammasome activation; anti-inflammatory
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.