분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2ncc(nc2cc1)c3ccc(cc3)NC(=O)C
InChI
1S/C16H12ClN3O/c1-10(21)19-13-5-2-11(3-6-13)16-9-18-15-8-12(17)4-7-14(15)20-16/h2-9H,1H3,(H,19,21)
InChI key
ZQXMPDVGBWOTBY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CA77.1 is an orally available, brain penetrant, in vivo active and potent enhancer of chaperone-mediated autophagy (CMA). It improves pathology in Alzheimer′s Disease mouse models. CA77.1 activates CMA in vitro without affecting macroautophagy.
orally available, brain penetrant, in vivo active and potent enhancer of chaperone-mediated autophagy (CMA)
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.