SML3118
Obatoclax mesylate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(2-((3,5-Dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylene)-3-methoxy-2H-pyrrol-5-yl)-1H-indole, methanesulfonate salt, GX15-070 mesylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H19N3O · CH4O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
413.49
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
dark green to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=S(O)(C)=O.CC1=C(NC(C)=C1)/C=C2N=C(C3=CC4=C(N3)C=CC=C4)C=C\2OC
InChI
1S/C20H19N3O.CH4O3S/c1-12-8-13(2)21-16(12)10-19-20(24-3)11-18(23-19)17-9-14-6-4-5-7-15(14)22-17;1-5(2,3)4/h4-11,21-22H,1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/b19-10-;
InChI key
ZFKXDVMHNXPEIY-PEZBNFGJSA-N
생화학적/생리학적 작용
BH3 domain-targeting inhibitor against Bcl-2 family anti-apoptotic proteins with anti-cancer efficacy in vitro and in vivo.
Obatoclax (GX15–070) is a BH3 domain-targeting inhibitor against Bcl-2 family anti-apoptotic proteins, including A1/Bfl-1, Bcl-2, Bcl-B, Bcl-w, Bcl-XL, and MCL-1. Obatoclax induces cancer cell apoptosis in cultures (0.05-2 μM) and in vivo (1.25-10 mg/kg via im. ip. or iv. in mice) by overcoming Bcl-2 members-mediated resistance to BAX- or BAK-dependent apoptosis.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.