SML3112
cis-22a
≥98% (HPLC)
동의어(들):
1-[cis-4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl]-4-(3-pyridinyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2), cis-1-(4-(3-Methylphenyl)cyclohexyl)-4-((pyridin-4-yl)methyl)piperazine, trifluoroacetate (1:2)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H29N3 · 2CF3CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
563.53
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=CC([C@H]2CC[C@@H](N3CCN(C4=CN=CC=C4)CC3)CC2)=C1.O=C(O)C(F)(F)F.O=C(O)C(F)(F)F
InChI key
UMKPISXYUQWXJJ-XWOHEVPJSA-N
생화학적/생리학적 작용
Potent and highly selective TrpV6 (CaT1, ECaC2) inhibitor that selectively inhibits the growth of TrpV6-expressing, but not TrpV6-negative cancer cultures.
cis-22a is a potent and highly selective TrpV6 (CaT1, ECaC2) inhibitor (Cd2+ influx IC50 = 320 nM; hTRPV6 transfected HEK293) with much reduced and little potency against other calcium channels and related TRP targets. cis-22a selectively inhibits the growth of TrpV6-expressing breast cancer T47D (IC50 = 25 μM), but not TrpV6-negative ovarian carcinoma SKOV3 cultures (IC50 >50 μM).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.