SML3034
Tolterodine L-tartrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[(1R)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methyl-phenol tartrate, Detrusitol, Kabi-2234, PF-346634, PNU-200583, PNU-200583E, UK-233743, s (R)-2-[3[bis(1-methylethyl)-amino]1-phenylpropyl]-4-methylphenol [R-(R*,R*)]2,3dihydroxybutanedioate (1:1) (salt)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D 26.0 to 32.0°, c = 1 in methanol
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
room temp
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O)C(C)C
InChI
1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m11/s1
InChI key
TWHNMSJGYKMTRB-KXYUELECSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.