SML3005
NMDAR/TRPM4 interface inhibitor C19 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(3-(Aminomethyl)pyrrolidin-1-yl)-N-(2,4,5-trichlorophenyl)acetamide dihydrochloride, C19 dihydrochloride, Compound 19 dihydrochloride, N-(2,4,5-Trichlorophenyl)-3-aminomethyl-1-pyrrolidineacetamide dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H16Cl3N3O·2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
409.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CN1CC(CC1)CN)NC2=CC(Cl)=C(C=C2Cl)Cl.Cl.Cl
InChI
1S/C13H16Cl3N3O.2ClH/c14-9-3-11(16)12(4-10(9)15)18-13(20)7-19-2-1-8(5-17)6-19;;/h3-4,8H,1-2,5-7,17H2,(H,18,20);2*1H
InChI key
KKZAEWKBOQYGHO-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Compound 19 (C19) is a small molecule that directly targets TRPM4 TwinF domain and blocks its interaction with GluN2A/GluN2B (NR2A/NR2B) I4 domain. C19 prevents NMDAR/TRPM4 interaction-dependent excitotoxicity (death protection EC50 = 1.1 μM 24 h post 10-min exposure of primary murine hippocampal neurons to 20 μM NMDA) without affecting, and even enhancing, NMDAR-mediated essential functions.
TRPM4 TwinF domain-targeting NMDAR/TRPM4 interaction blocker that protects against TRPM4-mediated excitotoxicity.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.