분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
[s]1c2c(ncnc2SCC(=O)O)c(c1Cl)C3CC3
InChI
1S/C11H9ClN2O2S2/c12-10-7(5-1-2-5)8-9(18-10)11(14-4-13-8)17-3-6(15)16/h4-5H,1-3H2,(H,15,16)
InChI key
LJYRIWUQISYYHA-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
LP-922056 is an orally active, potent and selective NOTUM pectinacetylesterase inhibitor that activates Wnt signaling. LP-922056 stimulates endocortical bone formation in rodents and in humanized NOTUM mouse line.
orally active, potent and selective NOTUM pectinacetylesterase inhibitor that activates Wnt signaling and stimulates bone formation
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.