SML2895
BMS-986094
≥98% (HPLC)
동의어(들):
BMS 986094, INX-08189, N-(2′-C-Methyl-6-O-methyl-P-1-naphthalenyl-5′-guanylyl)-L-alanine 2,2-dimethylpropyl ester, Neopentyl[[[(2R,3R,4R,5R)-5-(2-amino-6-methoxy-9H-purin-9-yl)-3,4-dihydroxy-4-methyltetrahydrofuran-2-yl]methoxy](naphthalen-1-yloxy)phosphoryl]-L-alaninate
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[P](=O)(N[C@@H](C)C(=O)OCC(C)(C)C)(OC[C@H]3O[C@H]([C@@]([C@@H]3O)(O)C)[n]4c5[nH][c](nc(c5nc4)OC)=N)Oc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C30H39N6O9P/c1-17(26(38)42-15-29(2,3)4)35-46(40,45-20-13-9-11-18-10-7-8-12-19(18)20)43-14-21-23(37)30(5,39)27(44-21)36-16-32-22-24(36)33-28(31)34-25(22)41-6/h7-13,16-17,21,23,27,37,39H,14-15H2,1-6H3,(H,35,40)(H2,31,33,34)/t17-,21+,23+,27+,30+,46?/m0/s1
InChI key
YFXGICNMLCGLHJ-RSKRLRQZSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.