주요 문서
SML2887
Sigma-Aldrich
Firocoxib
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-(Cyclopropyl-methoxy)-5,5-Dimethy l-4-(4-methylsulfonyl)phenyl)-5H-furan-2-one, 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-(4-(methylsulfonyl)phenyl)furan-2(5H)-one, 3-(Cyclopropylmethoxy)-5,5-dimethyl-4-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2(5H)-furanone, ML 1785713, Previcox, 3-Cyclopropylmethoxy-4-(4-methanesulfonylphenyl)-5,5-dimethyl-5H-furan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H20O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
336.40
Beilstein:
8335837
MDL number:
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(C2=C(OCC3CC3)C(OC2(C)C)=O)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C17H20O5S/c1-17(2)14(12-6-8-13(9-7-12)23(3,19)20)15(16(18)22-17)21-10-11-4-5-11/h6-9,11H,4-5,10H2,1-3H3
InChI key
FULAPETWGIGNMT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Firocoxib is an orally available non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that selectively and potently inhibits cyclooxygenase-2-(COX-2). Firocoxib is approved to use in dogs and horses.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)