SML2841
Tarenflurbil
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(R)-(−)-2-Fluoro-α-methyl-4-biphenylacetic acid, αR)-2-Fluoro-α-methyl[1,1′-biphenyl]-4-acetic acid, (-)-(R)-Flurbiprofen, (2R)-2-(3-Fluoro-4-phenylphenyl)propanoic acid, (R)-Flurbiprofen, Flurizan, R-flurbiprofen, (R)-2-Flurbiprofen, Tarenflurbil
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](C(O)=O)c1ccc(c(F)c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13FO2/c1-10(15(17)18)12-7-8-13(14(16)9-12)11-5-3-2-4-6-11/h2-10H,1H3,(H,17,18)/t10-/m1/s1
InChI key
SYTBZMRGLBWNTM-SNVBAGLBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.