분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=C(C=C(C(C)=C1)CN2CCN(CC2)C3=C(C=CC=C3)C#N)C(N4CCN(CC4)C5=CC=CC=C5S(N)(=O)=O)=O
InChI key
BREWSTIKWAQLCH-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
NV-5440 is a cell penetrant, potent and selective class I glucose transporters (GLUT1) inhibitor that selectively inhibits mTORC1 pathway in vivo. NV-5440 acts as a potent inhibitor of glycolysis in cells.
cell penetrant, potent and selective GLUT1 inhibitor that selectively inhibits mTORC1 pathway in vivo
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.