분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
faint yellow to dark orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
ES24 is an Eeyarestatin 1 analog that blocks protein translocation in vitro and more effectively enhances Sec61-mediated Ca2+ leakage from Endoplasmic Reticulum (ER). Apparently ES24 keep Sec61 in open position allowing Ca2+ ions to move freely through the aqueous channel present. It causes cell-type-specific Ca2+-dependent cell death.
blocks protein translocation in vitro and effectively enhances Sec61-mediated Ca2+ leakage from Endoplasmic Reticulum (ER).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.