SML2678
A-770041
≥98% (HPLC)
동의어(들):
A 770041, A770041, N-[4-[1-[trans-4-(4-Acetyl-1-piperazinyl)cyclohexyl]-4-amino-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-2-methoxyphenyl]-1-methyl-1H-indole-2-carboxamide, trans-KIN 001-111
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC=C(NC(C4=CC(C=CC=C5)=C5N4C)=O)C(OC)=C3)=NN2[C@@H]6CC[C@@H](N7CCN(C(C)=O)CC7)CC6
InChI
1S/C34H39N9O3/c1-21(44)41-14-16-42(17-15-41)24-9-11-25(12-10-24)43-33-30(32(35)36-20-37-33)31(39-43)23-8-13-26(29(19-23)46-3)38-34(45)28-18-22-6-4-5-7-27(22)40(28)2/h4-8,13,18-20,24-25H,9-12,14-17H2,1-3H3,(H,38,45)(H2,35,36,37)
InChI key
ZMNWFTYYYCSSTF-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.