SML2619
THZ531
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2E)-N-[4-[[(3R)-3-[[5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)-2-pyrimidinyl]amino]-1-piperidinyl]carbonyl]phenyl]-4-(dimethylamino)-2-butenamide, (R,E)-N-(4-(3-((5-Chloro-4-(1H-indol-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)piperidine-1-carbonyl)phenyl)-4-(dimethylamino)but-2-enamide, THZ 531, THZ-5-31-1, THZ-531
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN(C/C=C/C(NC1=CC=C(C=C1)C(N2CCC[C@H](C2)NC3=NC(C4=CNC5=C4C=CC=C5)=C(C=N3)Cl)=O)=O)C
InChI
1S/C30H32ClN7O2/c1-37(2)15-6-10-27(39)34-21-13-11-20(12-14-21)29(40)38-16-5-7-22(19-38)35-30-33-18-25(31)28(36-30)24-17-32-26-9-4-3-8-23(24)26/h3-4,6,8-14,17-18,22,32H,5,7,15-16,19H2,1-2H3,(H,34,39)(H,33,35,36)/b10-6+/t22-/m1/s1
InChI key
RUBYHLPRZRMTJO-MOVYNIQHSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.