분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[o]1c2c(ccc3c2C=CC(O3)(C)C)cc[c]1=O
InChI
1S/C14H12O3/c1-14(2)8-7-10-11(17-14)5-3-9-4-6-12(15)16-13(9)10/h3-8H,1-2H3
InChI key
QUVCQYQEIOLHFZ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Seselin is an anti-inflammatory, anti-parasitic and antifungal pyrancoumarin found in anise and other plants. It appears that seselin targets Jak2 to block the proinflammatory phenotype of macrophages in models of sepsis. Seselin down-regulates levels of proinflammatory factors and activity of STAT1 and p65 in models of sepsis.
anti-inflammatory, anti-parasitic and antifungal pyrancoumarin
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.