SML2595
AZD1208
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(5Z)-5-[[2-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl][1,1′-biphenyl]-3-yl]methylene]-2,4-thiazolidinedione, (R,Z)-5-((2-(3-Aminopiperidin-1-yl)biphenyl-3-yl)methylene)thiazolidine-2,4-dione, AZD 1208, AZD-1208
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H21N3O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
379.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
S1\C(=C/c2c(c(ccc2)c4ccccc4)N3C[C@@H](CCC3)N)\C(=O)NC1=O
InChI
1S/C21H21N3O2S/c22-16-9-5-11-24(13-16)19-15(12-18-20(25)23-21(26)27-18)8-4-10-17(19)14-6-2-1-3-7-14/h1-4,6-8,10,12,16H,5,9,11,13,22H2,(H,23,25,26)/b18-12-/t16-/m1/s1
InChI key
MCUJKPPARUPFJM-UWCCDQBKSA-N
생화학적/생리학적 작용
AZD1208 is an orally available, potent ATP-competitive pan-Pim kinase inhibitor (Pim-1/-2/-3 Ki = 0.1/1.92/0.4 nM; Pim-1/-2/-3 IC50 = 0.4/5.0/1.9 nM with [ATP] = Km; Pim-1/-2/-3 IC50 = 2.6/164/17 nM with [ATP] = 5 mM) wtih high target selectivity (by binding assay with a 442-kinase panel). AZD1208 exhibits selective antiproliferation potency against high Pim-1/-2-expressing AML cultures (GI50 in 72 h = 20 nM/MOLM-16, 60 nM/EOL-1, 300 nM/Kasumi-3, 600 nM/KG-1a, 900 nM/MV4-11) and displays in vivo efficacy against MOLM-16 xenograft tumor growth in mice (by 89% or 100%, respectively, with 10 or 30 mg/kg/day p.o.)
Orally available, potent, selective, ATP-competitive pan-Pim kinase inhibitor against Pim-dependent cancer proliferation in vitro and in vivo.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.