주요 문서
SML2511
Sigma-Aldrich
Levodropropizine
동의어(들):
Levodropropizine, (-)-Dropropizine, (S)-3-(4-Phenylpiperazin-1-Yl)Propane-1,2-Diol, Levdropropizine, (2S)-3-(4-Phenyl-1-piperazinyl)-1,2-propanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H20N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
236.31
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1(CCN(CC1)c2ccccc2)C[C@H](O)CO
InChI
1S/C13H20N2O2/c16-11-13(17)10-14-6-8-15(9-7-14)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13,16-17H,6-11H2/t13-/m0/s1
InChI key
PTVWPYVOOKLBCG-ZDUSSCGKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Levodropropizine has affinity for H1-histaminic and α-adrenergic receptors. Cough suppressant.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)