분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to gray-brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1C2=C(N=C(C3CCCCC3)N(C4=CC=CC=C4)C2=O)N(C)C5=CC=CC=C51
생화학적/생리학적 작용
D1 dopamine receptor PAM that binds to a different allosteric site than MLS6585 (CID 2886111)
MLS1082 is a D1 dopamine receptor positive allosteric modulator (PAM) that binds to a different allosteric site than than MLS6585 (CID 2886111). When given together, they cause an additive potentiation of dopamine potency for both cAMP accumulation and β-arrestin recruitment.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.