SML2494
Pralatrexate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2S)-2-[[4-[(1RS)-1-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl]but-3-ynyl]benzoyl]amino]pentanedioic acid, 10-propargyl-10-deazaaminopterin, N-(4-{1-[(2,4-diaminopteridin-6-yl)methyl]but-3-yn-1-yl}benzoyl)-L-glutamic acid, PDX
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C([C@@H](NC(C1=CC=C(C(CC(N=C23)=CN=C3N=C(N=C2N)N)CC#C)C=C1)=O)CCC(O)=O)O
InChI
1S/C23H23N7O5/c1-2-3-14(10-15-11-26-20-18(27-15)19(24)29-23(25)30-20)12-4-6-13(7-5-12)21(33)28-16(22(34)35)8-9-17(31)32/h1,4-7,11,14,16H,3,8-10H2,(H,28,33)(H,31,32)(H,34,35)(H4,24,25,26,29,30)/t14?,16-/m0/s1
InChI key
OGSBUKJUDHAQEA-WMCAAGNKSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.