SML2360
LX-4
≥98% (HPLC)
동의어(들):
10(9H)-Acridineacetic acid, 9-oxo-, [[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide, 9-Oxo-10(9H)-acridineacetic acid 2-[[4-(2-benzothiazolylthio)-3-nitrophenyl]methylene]hydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C29H19N5O4S2
CAS Number:
Molecular Weight:
565.62
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
faint yellow to dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(nc1Sc3c(cc(cc3)\C=N\NC(=O)CN4c5c(cccc5)C(=O)c6c4cccc6)[N+](=O)[O-])cccc2
InChI
1S/C29H19N5O4S2/c35-27(17-33-22-10-4-1-7-19(22)28(36)20-8-2-5-11-23(20)33)32-30-16-18-13-14-26(24(15-18)34(37)38)40-29-31-21-9-3-6-12-25(21)39-29/h1-16H,17H2,(H,32,35)/b30-16+
InChI key
HUHDFULZZUYTIU-OKCVXOCRSA-N
생화학적/생리학적 작용
LX-4 is a cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway that derepress a subset of endogenous genes repressed by DNA methylation.
cell penetrant, potent and selective activator of p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.