SML2232
α-Spinasterol
≥98% (HPLC)
동의어(들):
α-Spinasterin, (3β,5α,22E)-Stigmasta-7,22-dien-3-ol, (E)-5α-Stigmasta-7,22-dien-3β-ol, 5α-Stigmasta-7,22-dien-3β-ol, Bessisterol, Hitodesterol, Spinasterol
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Aster scaber
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
ethanol: 2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@@]12[C@](CC[C@]2([H])[C@H](C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C)([H])C3=CC[C@@]4([H])C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-9,11,19-23,25-27,30H,7,10,12-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,22+,23+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
InChI key
JZVFJDZBLUFKCA-FXIAWGAOSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.