주요 문서
SML2024
Sigma-Aldrich
GSK4028
≥97% (HPLC)
동의어(들):
(S,S)-32, 4-Bromo-2-methyl-5-(((3S,5S)-1-methyl-5-phenylpiperidin-3-yl)amino)pyridazin-3(2H)-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H21BrN4O
CAS Number:
Molecular Weight:
377.28
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
CN(C[C@@H](C1)C2=CC=CC=C2)C[C@H]1NC(C=NN(C3=O)C)=C3Br
InChI key
VZAFGXCWAWRULT-KGLIPLIRSA-N
생화학적/생리학적 작용
GSK4028 is an enantiomeric negative control for PCAF/GCN5 bromodomain inhibitor GSK4027.
enantiomeric negative control for GSK4027
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)