SML1912
GSK461364A
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(R)-5-(6-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)-3-(1-(2-(trifluoromethyl)phenyl)ethoxy)thiophene-2-carboxamide, 5-[6-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl]-1H-benzimidazol-1-yl]-3-[(1R)-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-2-thiophenecarboxamide, GSK461364
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN1CCN(CC2=CC3=C(N=CN3C4=CC(O[C@@H](C5=C(C=CC=C5)C(F)(F)F)C)=C(C(N)=O)S4)C=C2)CC1
InChI
1S/C27H28F3N5O2S/c1-17(19-5-3-4-6-20(19)27(28,29)30)37-23-14-24(38-25(23)26(31)36)35-16-32-21-8-7-18(13-22(21)35)15-34-11-9-33(2)10-12-34/h3-8,13-14,16-17H,9-12,15H2,1-2H3,(H2,31,36)/t17-/m1/s1
InChI key
ZHJGWYRLJUCMRT-QGZVFWFLSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.