SML1613
CC-401 dihydrochloride
≥95% (HPLC)
동의어(들):
1-[5-(1H-1,2,4-Triazol-5-yl)-1H-indazol-3-yl]-3-(2-piperidinoethoxy)benzene dihydrochloride, 3-(3-(2-(Piperidin-1-yl)ethoxy)phenyl)-5-(1H-1,2,4-triazol-3-yl)-1H-indazole dihydrochloride, 3-[3-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]phenyl]-5-(1H-1,2,4-triazol-5-yl)-1H-iIndazole dihydrochloride, CC 401, CC401, CID 10430360
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]Cl.C1(C2=NC=NN2)=CC3=C(NN=C3C4=CC=CC(OCCN5CCCCC5)=C4)C=C1
InChI
1S/C22H24N6O.ClH/c1-2-9-28(10-3-1)11-12-29-18-6-4-5-16(13-18)21-19-14-17(22-23-15-24-27-22)7-8-20(19)25-26-21;/h4-8,13-15H,1-3,9-12H2,(H,25,26)(H,23,24,27);1H
InChI key
OIBVXKYKWOUGAO-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.