SML1467
ASP7663
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2E)-2-[7-Fluoro-1,2-dihydro-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-3H-indol-3-ylidene]acetic acid, (E)-[7-Fluoro-1-(2-methylpropyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H14FNO3
CAS Number:
Molecular Weight:
263.26
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
light orange to dark orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)CN(C1=C(F)C=CC=C1/C2=C\C(O)=O)C2=O
InChI
1S/C14H14FNO3/c1-8(2)7-16-13-9(4-3-5-11(13)15)10(14(16)19)6-12(17)18/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,17,18)/b10-6+
InChI key
RCVZUIGCNAAMIC-UXBLZVDNSA-N
생화학적/생리학적 작용
ASP7663 is a selective activator of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1), known to play a role for chemical sensing in the pain pathway. ASP7663 activated human, rat, and mouse TRPA1 receptors with EC50 values of 510, 540, and 500 nM, respectively, and little or no affinity at more than 60 other related receptors, channels and enzymes. ASP7663 enhanced colonic motility and exerted analgesic effects against abdominal pain in mouse models.
ASP7663 is a selective activator of transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.