SML1457
Lonafarnib
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4-[2-[4-[(11R)-3,10-Dibromo-8-chloro-6,11-dihydro-5Hbenzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-yl]-1-piperidinyl]-2-oxoethyl]-1-piperidinecarboxamide, SCH-66336, SCH66336
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N)N(CC1)CCC1CC(N2CCC([C@H]3C(N=CC(Br)=C4)=C4CCC5=C3C(Br)=CC(Cl)=C5)CC2)=O
InChI
1S/C27H31Br2ClN4O2/c28-20-12-19-2-1-18-13-21(30)14-22(29)24(18)25(26(19)32-15-20)17-5-9-33(10-6-17)23(35)11-16-3-7-34(8-4-16)27(31)36/h12-17,25H,1-11H2,(H2,31,36)/t25-/m1/s1
InChI key
DHMTURDWPRKSOA-RUZDIDTESA-N
유전자 정보
human ... FNTA(2339) , FNTB(2342)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객