SML1432
PHCCC
≥97% (HPLC)
동의어(들):
7,7a-Dihydro-7-(hydroxyimino)-N-phenyl-benzo[b]cyclopropa[e]pyran-1a(1H)-carboxamide, N-Phenyl-7-(hydroxyimino)cyclopropa[b]chromen-1a-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H14N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
294.30
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=CC=C1)C2(C/3C2)OC4=C(C=CC=C4)C3=N/O
InChI
1S/C17H14N2O3/c20-16(18-11-6-2-1-3-7-11)17-10-13(17)15(19-21)12-8-4-5-9-14(12)22-17/h1-9,13,21H,10H2,(H,18,20)/b19-15+
InChI key
FPXPIEZPAXSELW-XDJHFCHBSA-N
생화학적/생리학적 작용
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype that exhibits anxiolytic and anti-Parkinsonian effects in animal models. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
PHCCC is a positive allosteric modulator (PAM) at the mGluR4 subtype. PHCCC is a potent group I metabotropic glutamate receptor antagonist.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.