분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[nH]1c(nc(c1c4cc5nccnc5cc4)c3nc(ccc3)C)Cc2cc(ccc2)C(=O)N
InChI
1S/C25H20N6O/c1-15-4-2-7-20(29-15)24-23(17-8-9-19-21(14-17)28-11-10-27-19)30-22(31-24)13-16-5-3-6-18(12-16)25(26)32/h2-12,14H,13H2,1H3,(H2,26,32)(H,30,31)
InChI key
RYKSGWSKILPDDY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
IN-1130 is a potent inhibitor of the activin receptor-like kinase ALK-5 (Type 1 TGFβ1 recptor).
IN-1130 is a potent inhibitor of the activin receptor-like kinase ALK-5 (Type 1 TGF1β recptor). The compound inhibits phosphorylation of Smad-2 with an IC50 of 36 nM. IN-1130 inhibits renal fibrosis, and also reduces tumor volume in prostate tumor xenografts in murine models.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.