SML1359
CM037
≥97% (HPLC)
동의어(들):
2-[[3,4-Dihydro-4-oxo-3-[3-(1-pyrrolidinyl)propyl][1]benzothieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl]thio]-acetic acid ethyl ester, A37, Ethyl 2-((4-oxo-3-(3-(pyrrolidin-1-yl)propyl)-3,4-dihydrobenzo[4,5]thieno[3,2-d]pyrimidin-2-yl)thio)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H25N3O3S2
CAS Number:
Molecular Weight:
431.57
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C1N(CCCN2CCCC2)C(SCC(OCC)=O)=NC3=C1SC4=CC=CC=C43
InChI
1S/C21H25N3O3S2/c1-2-27-17(25)14-28-21-22-18-15-8-3-4-9-16(15)29-19(18)20(26)24(21)13-7-12-23-10-5-6-11-23/h3-4,8-9H,2,5-7,10-14H2,1H3
InChI key
SKDRHRAYBYQVNU-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CM037 is a potent and selective inhibitor of human aldehyde dehydrogenase 1A1 (ALDH1A1). CM037 binds to the aldehyde binding pocket of ALDH1A1.
CM037 is a potent and selective inhibitor of human aldehyde dehydrogenase 1A1.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.