SML1306
S-p-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester
≥98% (HPLC), powder, Glyoxalase 1 inhibitor
동의어(들):
BBGC, BBGD, BrBzGCp2, N-[S-[(4-Bromophenyl)methyl]-N-L-γ-glutamyl-L-cysteinyl]-Glycine dicyclopentyl ester, S-p-Bromobenzylglutathione dicyclopentyl ester, S-para-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester
About This Item
추천 제품
제품명
S-p-Bromobenzylglutathione cyclopentyl diester, ≥98% (HPLC)
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC=C(CSC[C@H](NC(CC[C@H](N)C(OC2CCCC2)=O)=O)C(NCC(OC3CCCC3)=O)=O)C=C1
InChI
1S/C27H38BrN3O6S/c28-19-11-9-18(10-12-19)16-38-17-23(26(34)30-15-25(33)36-20-5-1-2-6-20)31-24(32)14-13-22(29)27(35)37-21-7-3-4-8-21/h9-12,20-23H,1-8,13-17,29H2,(H,30,34)(H,31,32)/t22-,23-/m0/s1
InChI key
QIFSPGPRHFNZNN-GOTSBHOMSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Glyoxalases are associated with detoxification process. Inhibition of glyoxalases produces an anti-carcinogenic and anti-inflammatory effect.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.