SML1292
TAPI-0
≥95% (HPLC)
동의어(들):
N-(R)-(2-(Hydroxyaminocarbonyl)Methyl)-4-Methylpentanoyl-L-Naphthylalanyl-L-Alanine amide, TNF-α Processing Inhibitor-0, TNF-α Protease Inhibitor-0
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC([C@@](C)([H])NC([C@]([H])(CC1=CC=CC2=C1C=CC=C2)NC([C@@](CC(C)C)([H])CC(NO)=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C24H32N4O5/c1-14(2)11-18(13-21(29)28-33)23(31)27-20(24(32)26-15(3)22(25)30)12-17-9-6-8-16-7-4-5-10-19(16)17/h4-10,14-15,18,20,33H,11-13H2,1-3H3,(H2,25,30)(H,26,32)(H,27,31)(H,28,29)/t15-,18+,20-/m0/s1
InChI key
WSJJYJNVFYARGB-CVAIRZPRSA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객