SML1290
PA-824
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(6S)- 6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (6S)-2-Nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-PA 824, PA 824, Pretomanid
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -40 to -48°, c = 1 in methanol
색상
white to brown
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)CO[C@H]2C[n]3c(nc(c3)[N+](=O)[O-])OC2
InChI
1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1
InChI key
ZLHZLMOSPGACSZ-NSHDSACASA-N
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객