SML1267
Bryostatin 3
≥95% (HPLC)
동의어(들):
[4S-[4R*(2E,4E),5R*,7E,9S*,11Z,13R*,15R*,17R*,19S*,21S*,25S*(S*),27S*,27aR*]]-2,4-Octadienoic acid,17-(acetyloxy)-4,5,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,27a-docosahydro-5,15,21-trihydroxy-25-(1-hydroxyethyl)-11-(2-methoxy-2-oxoethylidene)-6,6,16,16-tetramethyl-2,23-dioxo-5,27:9,13:15,19-triepoxy-2H-furo[2,3-e]oxacyclohexacosin-4-yl ester
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
Bugula neritina (sponge)
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
film
색상
colorless to light yellow
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]2[C@H]3OC(=O)C=C3[C@@H]([C@@]1(C(\C=C/[C@@H]4O[C@H](C[C@@]5(O[C@@H](C[C@@H](C5(C)C)OC(=O)C)C[C@H](CC(=O)O[C@H](C2)[C@H](O)C)O)O)C\C(=C\C(=O)OC)\C4)(C)C)O)OC(=O)\C=C\C=C\CCC
InChI
1S/C46H64O17/c1-9-10-11-12-13-14-37(50)61-42-33-23-40(53)60-41(33)35-24-34(26(2)47)59-39(52)21-29(49)20-31-22-36(57-27(3)48)44(6,7)45(54,62-31)25-32-18-28(19-38(51)56-8)17-30(58-32)15-16-43(4,5)46(42,55)63-35/h11-16,19,23,26,29-32,34-36,41-42,47,49,54-55H,9-10,17-18,20-22,24-25H2,1-8H3/b12-11+,14-13+,16-15-,28-19+/t26-,29-,30+,31-,32+,34-,35-,36+,41+,42+,45+,46-/m1/s1
InChI key
BSNHYLUEHJOXFN-UUIHWDITSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)