분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=C(NS(C2=CC=C(OC)C=C2)(=O)=O)C(C)=CC(C)=C1
InChI
1S/C16H19NO3S/c1-11-9-12(2)16(13(3)10-11)17-21(18,19)15-7-5-14(20-4)6-8-15/h5-10,17H,1-4H3
InChI key
FQUAFMNPXPXOJE-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
GSK137647A is a selective agonist of the free fatty acid receptor 4 (FFA4/GPR120), which is involved in long-chain fatty acid stimulated GLP-1 secretion and has been implicated in glucose homeostasis, adiposity, and regulation of the anti-inflammatory response. GSK137647A has pEC50 values of 6.3, 6.2, and 6.1 for human, mouse and rat FFA4, and pEC50 values < 4.5 for all three species for FFA1, FFA2, and FFA3.
GSK137647A is a selective agonist of the free fatty acid receptor 4 (FFA4/GPR120).
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.