분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
색상
yellow to orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C1=CC=C(N=N/C(C(N)=O)=C2NC(C)(C)CC3=C/2C=CC=C3)C=C1)=O
InChI
1S/C21H22N4O2/c1-13(26)14-8-10-16(11-9-14)24-25-19(20(22)27)18-17-7-5-4-6-15(17)12-21(2,3)23-18/h4-11,23H,12H2,1-3H3,(H2,22,27)/b19-18+,25-24?
InChI key
ZXSRRUROLCGTBS-ASEVQSCHSA-N
생화학적/생리학적 작용
IQ-1 enhances β-catenin/CBP interactions and blocks β-catenin/p300 driven transcription, which enables mouse embryonic stem cells (ESCs) to be maintained in an undifferentiated pluripotent state, allowing expansion and self-renewal of mouse ESC populations.
IQ-1 enhances β-catenin/CBP interactions and blocks β-catenin/p300 driven transcription.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.