SML1102
Darifenacin hydrobromide
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(3S)-1-[2-(2,3-Dihydro-5-benzofuranyl)ethyl]-α,α-diphenyl-3-pyrrolidineacetamide hydrobromide, UK 88525-04
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D +41 to +49°, c = 1 in methylene chloride
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(N)C([C@H]1CN(CCC2=CC=C(OCC3)C3=C2)CC1)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5.Br
InChI
1S/C28H30N2O2.BrH/c29-27(31)28(23-7-3-1-4-8-23,24-9-5-2-6-10-24)25-14-17-30(20-25)16-13-21-11-12-26-22(19-21)15-18-32-26;/h1-12,19,25H,13-18,20H2,(H2,29,31);1H/t25-;/m1./s1
InChI key
UQAVIASOPREUIT-VQIWEWKSSA-N
유전자 정보
human ... CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
관련 콘텐츠
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience