SML1019
Lofexidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[1-(2,6-Dichlorophenoxy)ethyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride, Baq 168, Britlofex, Lofetensin, Loxacor, MDL 14042
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H12Cl2N2O · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
295.59
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C11H12Cl2N2O.ClH/c1-7(11-14-5-6-15-11)16-10-8(12)3-2-4-9(10)13;/h2-4,7H,5-6H2,1H3,(H,14,15);1H
InChI key
DWWHMKBNNNZGHF-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Lofexidine, a derivative of clonidine, is a very potent agonist of α2 adrenoceptors. Lofexidine is used as a treatment for withdrawl from heroin and other opiates, and as a short-activg anti-hypertensive agent.
Lofexidine, a derivative of clonidine, is a very potent agonist of a2 adrenoceptors.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.