SML1005
NSC 617145
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2,3-Propandiyl-bis(2,3-dichloro)maleimide, 1,1′-(2,2-Dimethyl-1,3-propanediyl)bis[3,4-dichloro-1H-Pyrrole-2,5-dione, NSC-617145, SID 487795
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(C(=O)N(C1=O)CC(CN2C(=O)C(=C(C2=O)Cl)Cl)(C)C)Cl
InChI
1S/C13H10Cl4N2O4/c1-13(2,3-18-9(20)5(14)6(15)10(18)21)4-19-11(22)7(16)8(17)12(19)23/h3-4H2,1-2H3
InChI key
PCOXPBOKDABARQ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.