SML0985
Geldanamycin-Biotin
≥98% (HPLC)
동의어(들):
4,7,10,13-Tetraoxa-16-azaheneicosanamide, Biotinyl-geldanamycin, Biotinylated-Geldanamycin, N-[2-[2-[2-[[(8S,9S,12S,13R,14S,16R)-9-[(aminocarbonyl)oxy]-13-hydroxy-8,14-dimethoxy-4,12,16-trimethyl-3,20,22-trioxo-2-azabicyclo[16.3.1]docosa-4,6,10,18,21-pentaen-19-yl]amino]ethoxy]ethoxy]ethyl]-21-[(3aS,4S,6aR)-hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-17-oxo-
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
protect from light
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL
methanol: soluble 3 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(C(NCCOCCOCCNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCC[C@@H]1SC[C@]([C@]1([H])N2)([H])NC2=O)=O)=O)=C3C[C@@H](C)C[C@H](OC)[C@H](O)[C@@H](C)/C=C/[C@H](OC(N)=O)[C@@H](OC)/C=C\C=C(C)\C4=O)C=C(N4)C3=O
InChI
1S/C54H85N7O17S/c1-35-31-38-48(41(62)33-39(51(38)66)59-52(67)37(3)9-8-10-42(70-4)43(78-53(55)68)14-13-36(2)50(65)44(32-35)71-5)58-18-22-75-25-24-73-21-17-57-47(64)15-19-72-23-27-76-29-30-77-28-26-74-20-16-56-46(63)12-7-6-11-45-49-40(34-79-45)60-54(69)61-49/h8-10,13-14,33,35-36,40,42-45,49-50,58,65H,6-7,11-12,15-32,34H2,1-5H3,(H2,55,68)(H,56,63)(H,57,64)(H,59,67)(H2,60,61,69)/b10-8-,14-13+,37-9+/t35-,36+,40+,42+,43+,44+,45+,49+,50-/m1/s1
InChI key
FCOFNJAJLZRONU-IULOFKFCSA-N
생화학적/생리학적 작용
Geldanamycin was isolated from Streptomyces hygroscopicus in 1970 and is highly hepatotoxic. It helps to decrease the acute respiratory distress syndrome and induces the survival of mice affected with virulent H5N1 influenza virus. Geldanamycin also blocks the chaperone actions of the Hsp90 protein.
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.