분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
, dark blue to black
solubility
DMSO: 0.2 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[B-]1([O+]=C(C=C(O1)\C=C\c3ccc(cc3)N(C)C)\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C)(F)F
InChI
1S/C23H25BF2N2O2/c1-27(2)20-11-5-18(6-12-20)9-15-22-17-23(30-24(25,26)29-22)16-10-19-7-13-21(14-8-19)28(3)4/h5-17H,1-4H3/b15-9+,16-10+
InChI key
PVXQJYXODFZTBR-KAVGSWPWSA-N
생화학적/생리학적 작용
CRANAD 2 is a near-infrared (NIR) Aβ plaque-specific fluorescent probe.
CRANAD 2 is a near-infrared (NIR) Aβ plaque-specific fluorescent probe. CRANAD 2 penetrates the blood brain barrier and has a high affinity for Aβ aggregates with a Kd of 38 nM. Upon interacting with Aβ aggregates, CRANAD 2 exhibits a 70-fold increase in fluorescence intensity accompanied by a 90 nm blue shift from 805 to 715 nm and a large increase in quantum yield. CRANAD 2 has been used to detect Aβ deposits noninvasively in vivo in transgenic Tg2576 mice.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.