SML0783
Sauchinone
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(5aα,7α,8β,8aβ,14aS*,14bβ)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one, (5aR,7R,8S,8aR,14aS,14bR)-5a,6,7,8,8a,14b-Hexahydro-7,8-dimethyl-5H-Benzo[kl]bis[1,3]dioxolo[4,5-b:4′,5′-g]xanthen-5-one
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(C=C1OCO2)[C@]3([H])C[C@@H](C)[C@H](C)[C@@]4([H])C5=CC6=C(OCO6)C=C5O[C@]12[C@]43[H]
InChI
1S/C20H20O6/c1-9-3-11-13(21)5-17-20(25-8-24-17)19(11)18(10(9)2)12-4-15-16(23-7-22-15)6-14(12)26-20/h4-6,9-11,18-19H,3,7-8H2,1-2H3/t9-,10+,11+,18+,19+,20+/m1/s1
InChI key
GMTJIWUFFXGFHH-WPAOEJHSSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
관련 콘텐츠
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research