주요 문서
SML0755
Sigma-Aldrich
LDN-192960 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
3-[(2,7-Dimethoxy-9-acridinyl)thio]-1-propanamine dihydrochloride, 3-[(2,7-Dimethoxyacridin-9-yl)thio]propan-1-amine dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H20N2O2S · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
401.35
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S(CCCN)c1c2c(nc3c1cc(cc3)OC)ccc(c2)OC
InChI
1S/C18H20N2O2S/c1-21-12-4-6-16-14(10-12)18(23-9-3-8-19)15-11-13(22-2)5-7-17(15)20-16/h4-7,10-11H,3,8-9,19H2,1-2H3
InChI key
ZFOMCSNUEHMROO-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin (Haploid Germ Cell-Specific Nuclear Protein Kinase).
LDN-192960 is a potent and selective inhibitor of haspin.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)