분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
protect from light
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1)NC(=O)c4cc(c(c(c4)OCC)OCC)OCC)c2[nH]c3c(n2)cccc3
InChI
1S/C26H26ClN3O4/c1-4-32-22-13-16(14-23(33-5-2)24(22)34-6-3)26(31)28-17-11-12-19(27)18(15-17)25-29-20-9-7-8-10-21(20)30-25/h7-15H,4-6H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
InChI key
VQOJFGFKIVFMDH-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
SANT-2 is a potent sonic hedgehog pathway (shh) antagonist that directly inhibits by binding to the smoothened receptor.
SANT-2 is a potent sonic hedgehog pathway (shh) antagonist,
기타 정보
Light sensitive
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.