SML0597
Daurisoline
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(-)-Daurisoline, (1R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-[[4-hydroxy-3-[4-[[(1R)-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-2-methyl-1-isoquinolinyl]methyl]phenoxy]phenyl]methyl]-6-methoxy-2-methyl-7-isoquinolinol, (R,R)-Daurisoline, O7-Demethyldauricine
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
N1([C@@H](c6c(cc(c(c6)OC)OC)CC1)Cc2ccc(cc2)Oc3c(ccc(c3)C[C@H]4N(CCc5c4cc(c(c5)OC)O)C)O)C
InChI
1S/C37H42N2O6/c1-38-15-13-26-20-36(43-4)37(44-5)22-29(26)30(38)16-23-6-9-27(10-7-23)45-35-18-24(8-11-32(35)40)17-31-28-21-33(41)34(42-3)19-25(28)12-14-39(31)2/h6-11,18-22,30-31,40-41H,12-17H2,1-5H3/t30-,31-/m1/s1
InChI key
BURJAQFYNVMZDV-FIRIVFDPSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.