SML0531
BIO-Acetoxime
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2′Z,3′E)-6-Bromoindirubin-3′-acetoxime, (3Z)-3-[(3E)-3-[(Acetyloxy)imino]-1,3-dihydro-2H-indol-2-ylidene]-6-bromo-1,3-dihydro-2H-Indol-2-one, 6-Bromoindirubin acetoxime, 6-Bromoindirubin-3′-acetoxime, BIA
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
, dark red to purple
solubility
H2O: 2 mg/mL (clear solution, warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O\N=C1\C(Nc2ccccc12)=C3\C(=O)Nc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C18H12BrN3O3/c1-9(23)25-22-16-12-4-2-3-5-13(12)20-17(16)15-11-7-6-10(19)8-14(11)21-18(15)24/h2-8,20H,1H3,(H,21,24)/b17-15-,22-16+
InChI key
MENDIXKFTXYTHJ-HPBPSMLHSA-N
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
We offers many products related to GSK-3 for your research needs.