SML0524
ML277
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2R)-N-[4-(4-Methoxyphenyl)-1,3-thiazol-2-yl]-1-(4-methylphenyl)sulfonylpiperidine-2-carboxamide, (R)-N-(4-(4-Methoxyphenyl)thiazol-2-yl)-1-tosylpiperidine-2-carboxamide, CID-53347902, VU0458298-2, VU0458298-3
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)-c2cnc(NC(=O)[C@H]3CCCCN3S(=O)(=O)c4ccc(C)cc4)s2
InChI
1S/C23H25N3O4S2/c1-16-6-12-19(13-7-16)32(28,29)26-14-4-3-5-20(26)22(27)25-23-24-15-21(31-23)17-8-10-18(30-2)11-9-17/h6-13,15,20H,3-5,14H2,1-2H3,(H,24,25,27)/t20-/m1/s1
InChI key
UKSXJENCMIVQMU-HXUWFJFHSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.